Learn More
IKA™ Träger für Rundbodenkolben
Artikelnummer. p-8001307 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
1000 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15188449
Marke: IKA™ 0025000634
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Compatible with several IKA stirrers.
  • Runder/hohler zylindrischer Boden
  • Aluminium-Eloxierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 mL
Durchmesser (angloamerikanisch) 5,6 in.
Durchmesser (metrisch) 142 mm
Enthält Ohne Griff
Form Rundboden
Temperatur (metrisch) 180 °C
Typ Kolbenträger