Learn More
IKA™ Einlage für Rundbodenkolben
Artikelnummer. 15205274 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15205274 250 ml 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15205274
Marke: IKA™ 0025000642
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einlage für Rundbodenkolben, aus eloxiertem Aluminium
  • Rundboden
  • Konstruktion aus eloxiertem Aluminium
  • Temperaturbeständig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,5 in.
Durchmesser (metrisch) 88 mm
Form Rundboden
Temperatur (metrisch) 180 °C
Typ Kolbeneinlage