Learn More
IKA™ Einlage für Rundbodenkolben
Artikelnummer. 15213305 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 mL
50 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15213305
Marke: IKA™ 0025000636
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Round bottom flask inlay constructed of anodized aluminum
  • Rundboden
  • Konstruktion aus eloxiertem Aluminium
  • Temperaturbeständig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 ml
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,3 in.
Durchmesser (metrisch) 34 mm
Form Rundboden
Temperatur (metrisch) 180 °C
Typ Kolbeneinlage