Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rundkolben
Artikelnummer. 10040371
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
3 l
4 l
5 l
6 l
6 L
10 l
20 l
Außendurchmesser (metrisch) Hals:
34 mm
50 mm
51 mm
65 mm
76 mm
89 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10040371
Marke: Lenz Laborglasintrumente 07035088
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Gemäß DIN ISO 24450 und zusätzlich zur Norm
  • Mit Bördelrand
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) Hals 89 mm
Kapazität (metrisch) 10 l
Material Duran Glas
Höhe (metrisch) 420 mm