Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rundkolben
Artikelnummer. 10030371
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
3 l
4 l
5 l
6 l
6 L
10 l
20 l
Außendurchmesser (metrisch) Hals:
34 mm
50 mm
51 mm
65 mm
76 mm
89 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10030371
Marke: Lenz Laborglasintrumente 07035028
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Gemäß DIN ISO 24450 und zusätzlich zur Norm
  • Mit Bördelrand
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) Hals 34 mm
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Duran Glas
Höhe (metrisch) 105 mm