Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rundkolben
Artikelnummer. p-7222591
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
3 l
4 l
5 l
6 l
6 L
10 l
20 l
Außendurchmesser (metrisch) Hals:
34 mm
50 mm
51 mm
65 mm
76 mm
89 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Hals unitSize
10030371 50 ml 34 mm 10 Stück
10040371 10 l 89 mm 1 Stück
10274101 2 l 50 mm 10 Stück
10336361 250 ml 51 mm 10 Stück
10356361 4 l 76 mm 1 Stück
10499362 500 ml 50 mm 10 Stück
10527671 6 L 65 mm 1 Stück
11943621 1 l 65 mm 10 Stück
11953621 2 l 76 mm 10 Stück
11963621 3 l 65 mm 1 Stück
11973621 6 l 89 mm 1 Stück
11983621 20 l 89 mm 1 Stück
11993621 5 l 65 mm 1 Stück
13 options
Artikelnummer. 10030371
Marke: Lenz Laborglasintrumente 07035028
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Gemäß DIN ISO 24450 und zusätzlich zur Norm
  • Mit Bördelrand
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) Hals 34 mm
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Duran Glas
Höhe (metrisch) 105 mm