missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ Rundkolben

Artikelnummer. 10296753
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen: 100 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10296753 Fassungsvermögen: 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10296753 Lieferant Witeg™ Lieferanten-Nr. 0 603 100 S
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit Mittelhals für ST29/32-Buchsen.

  • 64 x 110 mm
  • Gemäß DIN 12348
  • Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 10 Stück

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität DIN 12348
Farbe Durchsichtig
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Glas
Anzahl pro Packung 10
Produkttyp Flask
Schliffverbindung ST 29/32
Bodenform Rund
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Informativa sulla privacy.