Learn More
BOLA Rundkolben
Beschreibung
Transparent, nicht porös, mit geschliffenem Halsdurchmesser 29.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Höhe (metrisch) | 117 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Graduated | Nein |
| Mouth Style | Schraubgewinde |
| Sterilität | Unsteril |
| Bodenform | Rund |
| Außendurchmesser (metrisch) | 67 mm |