Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben, Enghals
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
3 l
4 l
5 l
6 l
10 l
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
- Gemäß DIN ISO 1773 und zusätzlich zur Norm
- Mit Bördelrand
- Material:DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 34 mm |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Höhe (metrisch) | 144 mm |
| Enthält | Rollrand |
| Menge | 10/Packung |