Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben, Enghals
Beschreibung
- Gemäß DIN ISO 1773 und zusätzlich zur Norm
- Mit Bördelrand
- Material:DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 50 mm |
| Kapazität (metrisch) | 3 l |
| Höhe (metrisch) | 260 mm |
| Enthält | Rollrand |
| Menge | Je 1 |