Learn More
BOLA Round Bottom Flasks with Two Ground Joint Necks
Click to view available options
:
500 mL
Beschreibung
- Transparent
- Non-porous
- Central ground joint neck size 29 and lateral ground joint necks.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 mL |
| Höhe (metrisch) | 177 mm |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Graduated | No |
| Sterilität | Non-sterile |
| Bodenform | Round |
| Außendurchmesser (metrisch) | 107 mm |