Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit konischem Normschliff
Artikelnummer. 10577311
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
2 l
3 l
4 l
5 l
6 l
10 l
20 l
Außendurchmesser (metrisch):
105 mm
166 mm
185 mm
207 mm
223 mm
236 mm
279 mm
345 mm
Standard-Konusverbindung:
NS 19/26
NS 29/32
NS 45/40
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Standard-Konusverbindung unitSize
10577311 6 l 236 mm NS 45/40 1 Stück
10751843 3 l 185 mm NS 45/40 1 Stück
10181371 2 l 166 mm NS 45/40 10 Stück
10029820 500 ml 105 mm NS 19/26 10 Stück
10682921 6 l 236 mm NS 29/32 1 Stück
10323041 4 l 207 mm NS 45/40 1 Stück
10020191 10 l 279 mm NS 45/40 1 Stück
10030191 20 l 345 mm NS 45/40 1 Stück
10284281 20 l 345 mm - -
10119600 500 ml 105 mm NS 45/40 10 Stück
10792672 5 l 223 mm NS 45/40 1 Stück
11 options
Artikelnummer. 10577311
Marke: Lenz Laborglasintrumente 03004585
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Gemäß DIN EN ISO 4797
  • Mit Beschriftungsschild
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 6 l
Material Duran Glas
Standard-Konusverbindung NS 45/40
Außendurchmesser (metrisch) 236 mm
Menge Je 1