Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit konischem Normschliff
Artikelnummer. p-7222522
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
2 l
3 l
4 l
5 l
6 l
10 l
20 l
Außendurchmesser (metrisch):
105 mm
166 mm
185 mm
207 mm
223 mm
236 mm
279 mm
345 mm
Standard-Konusverbindung:
NS 19/26
NS 29/32
NS 45/40
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10577311
Marke: Lenz Laborglasintrumente 03004585
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Gemäß DIN EN ISO 4797
  • Mit Beschriftungsschild
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 6 l
Material Duran Glas
Standard-Konusverbindung NS 45/40
Außendurchmesser (metrisch) 236 mm
Menge Je 1