Learn More
Greiner Bio-One Kulturröhrchen aus Polypropylen mit Rundboden und zweistufigem Belüftungsstopfen
Mit Graduierungen.
Marke: Greiner Bio-One 187261
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Steril
Spezifikation
LDPE | |
Autoklavierbar (ohne Belüftungsstopfen) | |
Belüftungsstopfen mit zwei Positionen | |
95 mm | |
Schreibfeld | |
800 | |
14 mL |
18 mm | |
Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei | |
Durchscheinend | |
Polypropylen | |
1 | |
Steril |