missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Reagenzgläser aus Polypropylen mit runden Böden und Schraubverschluss

Artikelnummer. 10636983
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Packungsgröße:
900 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10636983

Marke: Greiner Bio-One 163261

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Polypropylen weist eine hohe thermische, mechanische und chemische Stabilität auf.

  • Volumen: 12mL
  • Weißer Schraubverschluss
  • Durchm. x Höhe: 16,8 x 100mm
  • Steril und unsteril erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Verschlussfarbe Weiß
Kapazität (metrisch) 12 ml
Länge (metrisch) 100 mm
Material Polypropylen
Sterilität Steril
Durchmesser (metrisch) 16,8 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Produkttyp Reagenzgläser
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt