Learn More
Greiner Bio-One Reagenzgläser aus Polypropylen mit runden Böden für Aufbewahrungsbox
Click to view available options
Ausführungsart:
8-Schlauchkette
Einzelröhrchen
Verschlusstyp:
Kette mit 8 Streifen
Nicht enthalten
Sterilität:
Unsteril
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
Polypropylen-Reagenzgläser weisen eine hohe thermische, mechanische und chemische Beständigkeit auf. Sie werden daher für die Lagerung von chemischen und biologischen Proben empfohlen
- Volumen: 1.2 ml
- Durchmesser x Höhe: 8.5 x 44 mm
- Erhältlich mit oder ohne
Spezifikation
Spezifikation
| Ausführungsart | 8-Schlauchkette |
| Kapazität (metrisch) | 1,2 ml |
| Länge (metrisch) | 44 mm |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | Mikro-Rack-Röhrchensystem; Lagerung von chemischen und biologischen Proben |
| Sterilität | Unsteril |
| Durchmesser (metrisch) | 8,5 mm |
| Verschlusstyp | Kette mit 8 Streifen |
| Produkttyp | Reagenzgläser |