Learn More
Greiner Bio-One Reagenzgläser aus Polystyrol mit rundem Boden
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10769521
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
3.5 ml
4 ml
5 ml
6,5 ml
10 ml
12 ml
14 ml
20 ml
Länge (metrisch):
40 mm
55 mm
63 mm
65 mm
70 mm
75 mm
100 mm
152 mm
Durchmesser (metrisch):
10,5 mm
11 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
17 mm
Packungsgröße:
1400 Stück
1500 Stück
1600 Stück
1800 Stück
2000 Stück
3000 Stück
3600 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
10769521 2 ml 40 mm 10,5 mm 3000 Stück
13017573 3.5 ml 63 mm 11 mm -
13027573 4 ml 70 mm 11 mm -
10491781 4 ml 55 mm 12 mm 3600 Stück
10539491 5 ml 75 mm 12 mm 2000 Stück
10623981 10 ml 100 mm 14 mm 1400 Stück
13047633 6,5 ml 65 mm 16 mm 1800 Stück
10633981 12 ml 100 mm 16 mm 1600 Stück
10798361 20 ml 152 mm 16 mm 1500 Stück
10282891 14 ml 100 mm 17 mm 1500 Stück
10 options
Artikelnummer. 10769521
Marke: Greiner Bio-One 103101
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Transparente Reagenzgläser mit rundem Boden für den Probentransfer.
Röhrchen aus Polystyrol eignen sich aufgrund ihrer hohen Klarheit hervorragend für optische Messungen.
  • Nicht steril
  • In verschiedenen Größen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 2 ml
Länge (metrisch) 40 mm
Material Polystyrol
Zur Verwendung mit Probenübertragung
Sterilität Unsteril
Durchmesser (metrisch) 10,5 mm
Produkttyp Reagenzgläser