Learn More
Witeg™ Rundkolben mit RODAVISS Schliff
Artikelnummer. 11847710
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Flaschenhalstyp:
19/26
24/29
29/32
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11847710
Marke: Witeg™ A1022940
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 mL
Höhe (metrisch) 64 mm
Flaschenhalstyp 19/26
Bodenform Rund
Außendurchmesser (metrisch) 64 mm