Learn More
Witeg™ Rundkolben mit RODAVISS Schliff
Artikelnummer. p-8008793
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Flaschenhalstyp:
19/26
24/29
29/32
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11837710
Marke: Witeg™ A1022933
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 mL
Höhe (metrisch) 51 mm
Flaschenhalstyp 19/26
Bodenform Rund
Außendurchmesser (metrisch) 51 mm