Learn More
SCAT Rundkanister
Artikelnummer. 17161511 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 L
4 L
5 L
10 L
25 L
50 L
60 l
Verschlussgröße:
B53
B83
S65
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Packungsgröße
17161511 50 L B83 1 Stück
10801511 2 L B53 1 Stück
10190560 4 L B83 1 Stück
10830201 5 L S65 1 Stück
10323490 10 L B83 1 Stück
10398319 10 L S65 1 Stück
10650241 25 L S65 -
10650431 60 l S65 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17161511 Lieferant SCAT Lieferanten-Nr. 107730
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    398.47 €
    354.24 € / 1 Stück
    Sparen 44.23 €
    11% Rabatt
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die SCAT Rundkanister eignen sich aufgrund ihrer kompakten Abmessungen ideal zum Sammeln und Entsorgen kleinerer Lösungsmittelmengen. Mehrere SCAT Rundkanister können einfach am HPLC-System aufgestellt und mit SCAT SafeWasteCaps oder dem SCAT Universal Waste Hub Jan ausgestattet werden.
  • Hergestellt aus robustem HDPE oder PP und daher beständig gegen alle Lösungsmittel, die häufig im Labor verwendet werden
  • Erhältlich mit den gängigen Gewinden S65, S70/71 und B83
  • Die Füllmengen reichen von nur 2 l bis 4 l, 10 l, 25 l, 50 l und 60 l für die Sammlung großer Lösungsmittelmengen
Viele individuelle Merkmale wie Tragegriffe, Griffe oder Messskalen gewährleisten die sichere Handhabung der Gefahrstoffe.
SCAT Runde Behälter sind eine perfekte Alternative oder Ergänzung zu herkömmlichen Behältern. SCAT Behälter zur physikalischen Trennung von Lösungsmitteln und zur Verhinderung der Vermischung gefährlicher Flüssigkeiten.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 50 L
Verschlussgröße B83
Farbe Weiß (durchscheinend)
Beschreibung Rundkanister 50 l, B83, PP, mit Tragegriffen, Abmessungen (B x H x T): 380 x 680 x 380 mm, autoklavierbar
Abmessungen (L x B x H) 380 x 380 x 680 mm
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Enthält Tragegriffe, autoklavierbar
Material Polypropylen
Mouth Style B83 Gewinde
Produkttyp Kanister
Form Rund