Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Runder Träger für mehrere Röhrchen
Beschreibung
- Für eine Vielzahl von Röhrchengrößen und -kapazitäten geeignet
- Lieferung als Set mit entweder 1 oder 2 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Adapter |
| Fassungsvermögen | 16 x 7 ml-Röhrchen |
| Max. Röhrchendurchmesser | 12,5 mm |
| Max. Schlauchlänge | 85 bis 115 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 13190, runder Becher, 17347, runder Träger für 1 x 250 ml-Flasche, 13350, runder Becher inkl. O-Ring 86 x 3 mm, 13550, runder Becher, inkl. O-Ring (2/Set) |
| Anzahl pro Packung | 2/Pckg. |