Learn More
Fisherbrand™ Standard-Weithalsflaschen, klar, ohne Verschlusskappe
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
120 ml
240 ml
480 ml
960 ml
3785 mL
Verschlussgröße:
48-400 mm
58-400 mm
63-400 mm
70 – 400 mm
89-400 mm
Menge:
12/Karton
24/Karton
4/Packung
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
4 Stück
Beschreibung
Durchsichtige/Flint Standardflaschen mit breiter Öffnung sind aufgrund ihrer Öffnung die idealen Allzweckflaschen. Zu den Anwendungsbereichen gehören Pharmazie, Chemie, Umwelt sowie die Verpackung und Aufbewahrung von Lebensmitteln.
- Zur Verpackung und Lagerung von Lebensmitteln
- Die weite Öffnung macht sie zur idealen Universalflasche.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 240 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 8 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Glas |
| Menge | 24/Karton |
| Halsausführung | 58-400 |
| Closure Included | Nein |
| Öffnung | Weit |
| Form | Rund |
| Produkttyp | Standard-Flasche mit großer Öffnung |
| Mehr anzeigen |