Learn More
Fisherbrand™ Standard-Weithalsflaschen, klar, ohne Verschlusskappe
Artikelnummer. p-8002124 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
120 ml
240 ml
480 ml
960 ml
3785 mL
Verschlussgröße:
48-400 mm
58-400 mm
63-400 mm
70 – 400 mm
89-400 mm
Menge:
12/Karton
24/Karton
4/Packung
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 11563672
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für pharmazeutische, chemische und umwelttechnische Anwendungen. Die Fisherbrand™ klaren Standard-Weithalsflaschen ohne Kappen bestehen aus Glas.
Durchsichtige/Flint Standardflaschen mit breiter Öffnung sind aufgrund ihrer Öffnung die idealen Allzweckflaschen. Zu den Anwendungsbereichen gehören Pharmazie, Chemie, Umwelt sowie die Verpackung und Aufbewahrung von Lebensmitteln.
  • Zur Verpackung und Lagerung von Lebensmitteln
  • Die weite Öffnung macht sie zur idealen Universalflasche.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 120 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Menge 24/Karton
Halsausführung 48-400
Closure Included Nein
Öffnung Weit
Form Rund
Produkttyp Standard-Flasche mit großer Öffnung
Verschlussgröße 48-400 mm
Durchmesser (metrisch) 51 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Yes