Learn More
Buerkle™ Rundbehälter
Artikelnummer. 17908451 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
14 L
100 L
250 L
300 L
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
17908451 14 L 1 Stück
17870974 100 L 1 Stück
17890974 250 L 1 Stück
17816414 300 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17908451 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 34900144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00 €
    165.33 € / 1 Stück
    Sparen 15.67 €
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Behälter für verschiedene Anwendungen. Nahtlos hergestellt und spannungsfrei durch das Sinterverfahren. Die Wanddicke nimmt nach unten zu. Dies garantiert ein optimales Verhältnis von Wanddicke zu Fülllast. Sonderanfertigungen, Austausch ausgeschlossen.
  • L-LDPE (lineares LDPE), transparent
  • Bruchsicher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 24.5 cm
Typ Tank
Material LLDPE
Kapazität (metrisch) 14 L
Höhe (metrisch) 32.5 cm