Learn More
Gilac™ Runder Lebensmittelbehälter mit Deckel
Artikelnummer. 17938511
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
35 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
17938511 35 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17938511 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G611521
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.73 €
    55.33 € / 1 Stück
    Sparen 28.40 €
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der runde Lebensmittelbehälter mit Deckel ist auch in einer Ausführung ohne Deckel erhältlich.
  • Runder, lebensmittelgeeigneter Behälter mit 35 Litern Fassungsvermögen.
  • Auch in einer Ausführung ohne Deckel erhältlich.
Spezifikation
Produkttyp Lebensmittelbehälter
Material Polyethylen
Farbe Weiß
Volumen (angloamerikanisch) 9,2 gal.
Volumen (metrisch) 35 l