Learn More
Fisherbrand™ Runde Glasflaschen mit enger Öffnung
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Farbe:
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
Packungsgröße:
10 Stück
104 Stück
20 Stück
35 Stück
86 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Natron-Kalk-Glas |
| Anzahl pro Packung | 10/Packung |
| Menge | 10Pack. |
| Transparenz | Ja |
| Öffnung | Eng |
| Form | Kreisförmiger Querschnitt |
| Höhe (metrisch) | 177 mm |
| Produkttyp | Flasche |
| Mehr anzeigen |