Learn More
Fisherbrand™ Runde Glasflaschen mit enger Öffnung
Artikelnummer. p-8009859 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Farbe:
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
Packungsgröße:
10 Stück
104 Stück
20 Stück
35 Stück
86 Stück
Artikelnummer. 12820914
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lagern, gießen und teilen Sie Flüssigkeiten im Labor mithilfe von runden Alpha Enghalsflaschen aus Glas. Diese runden Flaschen aus braunem oder klarem glas sind ein integrales Werkzeug im Labor.
  • Enger Hals
  • Braun- oder Klarglas
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Farbe Bernsteinfarbig
Material Natron-Kalk-Glas
Anzahl pro Packung 86/Packung
Menge 86/Packung
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 105 mm
Produkttyp Flasche
Durchmesser (metrisch) 46 mm