Learn More
Corning™ Runder Eisbehälter mit Deckel, 2,5 l
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15542901
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Hellgrün
Orange
Rosa
Rot
Violett
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
15542901 Blau 1 Stück
15552901 Grün 1 Stück
15562901 Rot 1 Stück
15572901 Orange 1 Stück
15592901 Rosa 1 Stück
15582901 Hellgrün 1 Stück
15502911 Violett 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 15542901
Marke: Corning™ 432129
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mehrzweck-EVA-Behälter als ungiftige Alternative zu konventionellen Eisbehältern
Corning Eispfannen und -eimer sind Mehrzweckpfannen und -eimer, die eine hervorragende, ungiftige Alternative zu herkömmlichen Eispfannen darstellen. EVA hat wenig oder keinen Geruch, ist inert und wird in der Biomedizintechnik wie z.B. bei Darreichungssystemen eingesetzt. Die Mehrzweckbehälter sind hochisolierend, stapelbar, unzerbrechlich, leicht und auslaufsicher. Die Behälter schwitzen nicht und verformen sich nicht und haben eine strukturierte Textur auf der Unterseite, um ein Verrutschen auf der Tischplatte zu verhindern. Ideal für die Verwendung mit Eis, Trockeneis (–78°C), Flüssigstickstoff (–196°C), Alkohol- oder Salzlösungen oder warmen Lösungen (+93°C). Erhältlich in fünf Größen und sieben leuchtenden Farben. Er kann mit Seife und Wasser, 10%igem Bleichmittel oder 70%igem Alkohol gereinigt werden.
  • Ungiftige, recycelbare Behälter aus Ethyl-Vinylacetat (EVA)-Schaum für Eis, Trockeneis, Flüssigstickstoff und Alkoholschlämme.
  • Kein Schwitzen, Auslaufen oder Rutschen auf dem Arbeitstisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Höhe (metrisch) 12.1 cm
Durchmesser (metrisch) 24.1 cm
Menge 1/Karton
Farbe Blau
Kapazität (metrisch) 2,5 l
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.