Learn More
Testo™ Testoterm Temperaturmesstreifen, rund
Artikelnummer. 10116711
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
143 bis 166 °C
171 bis 193 °C
88 bis 110 °C
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) unitSize
10116711 88 bis 110 °C 10 Stück
10399861 143 bis 166 °C 10 Stück
10649851 171 bis 193 °C 10 Stück
3 options
Artikelnummer. 10116711
Marke: Testo™ 0646 0073