Learn More
Fisherbrand™ Runder Magnetrührstab mit konischen Enden
Artikelnummer. 15545604 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
50mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
15545604 50mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15545604
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Fisherbrand™ Rundmagnetrührstab mit konischen Enden ist mit Teflon™ PTFE in FDA-Gütegrad und USP-Klasse VI beschichtet
  • Runde Magnetrührstäbe mit konischen Enden haben einen natürlich zentrierten Drehpunkt, wodurch ein separater Drehring entfällt
  • Die glatte Oberfläche und die leicht angehobenen Enden an diesen Stäben ermöglichen eine effiziente Bewegung durch Lösungen
  • Die Enden haben einen 1 mm kleineren Durchmesser als die Mitte
  • Gekapselter Alnico-Magnet gemäß Vorschriften der FDA, reibungsarme Beschichtung aus Teflon™ USP Klasse VI, langlebig und inert
  • Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2008-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung
  • Autoklavierbar
Zertifizierungen
ISO 9001:2008, FDA
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA, ISO 9001:2008
Farbe Weiß
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,35in.
Länge (angloamerikanisch) 1,97in.
Durchmesser (metrisch) 9mm
Länge (metrisch) 50mm
Material Alnico-Magnet
Form Rund mit konischen Enden