Learn More
Gilac™ Runder Gärkorb
Artikelnummer. 17908811
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,5/0,75 kg
1,5/2 kg
1 kg
Durchmesser (metrisch):
20 cm
23 cm
27 cm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
17908811 0,5/0,75 kg 20 cm 1 Stück
17928881 1 kg 23 cm 1 Stück
17988801 1,5/2 kg 27 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17908811 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G070150
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der runde Gärkorb sorgt für eine gute Belüftung des Teigs. Es kann versetzt, gestapelt und verschachtelt werden, um Platz zu sparen.
  • Die Hohlraumstruktur sorgt für eine gute Belüftung des Teigs.
  • Kann zur Platzersparnis versetzt gestapelt und ineinander verschachtelt werden.
  • Mit Zertifikaten für den Kontakt mit Lebensmitteln für optimale Lebensmittelsicherheit und Hygiene.
  • Leicht zu reinigen und maschinenwaschbar.
  • Leicht und extrem langlebig.
  • Breites Sortiment mit 10 Produktreferenzen für alle Bedürfnisse (0,5 bis 2 kg Fassungsvermögen).
  • Liner (G072030) als Option erhältlich.
Spezifikation
Produkttyp Proofing
Material Polypropylen
Kapazität (angloamerikanisch) 1.1/1.7 lb.
Kapazität (metrisch) 0,5/0,75 kg
Durchmesser (metrisch) 20 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3,5 in.
Höhe (metrisch) 9 cm
Form Rund
Volumen (metrisch) 0.5/0.75 kg