Learn More
Gilac™ Runder Mülleimer mit selektiver Sortierung
Artikelnummer. 17998981
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 l
75 L
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe unitSize
17998981 50 l Gelb 1 Stück
17918851 50 l Weiß 1 Stück
17978851 50 l Blau 1 Stück
17978391 50 l Grün 1 Stück
17948531 50 l Rot 1 Stück
17948831 75 L Weiß 1 Stück
17998901 75 L Gelb 1 Stück
17968831 75 L Blau 1 Stück
17948941 75 L Rot 1 Stück
17908551 75 L Grün 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17998981 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G6132231
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.14 €
    35.32 € / 1 Stück
    Sparen 14.82 €
    29% Rabatt
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der runde Mülleimer mit selektiver Sortierung eignet sich hervorragend als äußerst langlebiger Recyclingbehälter. Verstärkter Boden mit abriebfestem Rand.
  • Runder Mülleimer, hervorragend als Recyclingbehälter geeignet.
  • Äußerst langlebig.
  • Verstärkter Boden mit abriebfestem Rand.
  • Verstärkte Griffe verhindern Verformungen beim Tragen.
  • Optional, Auswahl aus zwei Deckeln.
  • Der Außendurchmesser schließt die Griffe mit ein.
  • Die Breite entspricht dem Durchmesser ohne Griffe.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 l
Außendurchmesser (metrisch) 610 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 24 in.
Kapazität (angloamerikanisch) 13,2 gal.
Farbe Gelb
Höhe (metrisch) 465 mm
Form Rund
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Höhe (angloamerikanisch) 18,3 in.
Material HDPE
Produkttyp Mülleimer