Learn More
BRAND™ X10 Färbetrog, Typ Coplin rund,für 10 Objektträger 76x26 mm Natr.Klk.Gl.
Artikelnummer. 10315091 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Objektträger:
10
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Objektträger Packungsgröße
10315091 10 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10315091 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 472800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.00 €
    311.00 € / 10 Stück
    Sparen 49.00 €
    13% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus Kalknatronglas. Für 10 Objektträger, 76 x 26 mm
  • Rund
  • Aus Kalknatronglas.
  • Für 10 Objektträger (76 x 26 mm)
  • Wird in Packungen mit 10 Stück geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bodenform Rund
Material Kalknatronglas
Typ Färbebehälter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Färben
Zur Verwendung mit (Geräte) 10 Objektträger
Anzahl Objektträger 10
Höhe (metrisch) 115 mm
Tiefe (metrisch) 80 mm
Durchmesser (metrisch) 80 mm