Learn More
Bochem™ Runde Pipettenboxen aus Edelstahl
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
65mm
80mm
Höhe (metrisch):
380mm
450mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Konstruktion aus 18/10 Edelstahl.
- Mit Silikon überzogener Boden und Deckel.
- Sterilisierbar bis 205 °C.
- Durch Drehen des Deckels wird die Box geöffnet oder geschlossen.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | 18/10 Edelstahl, Silikon |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Glaspipetten |
| Höhe (metrisch) | 380mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 65mm |