Learn More
Thermo Scientific™ Runde Reagenzglaszellen für Thermo Scientific Spectronic™ 20+ und 20D+ Spektralphotometer
Marke:  Thermo Scientific™ 331782-000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11893774
  • 491.25 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 20-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Optische Klasse
  • Kat. Nr. 07-144-15 1/2 Zoll Durchmesser Reagenzglaszellen ersetzen die Originale, die mit dem Geräte Kat.-Nr. 07-144-40 geliefert werden. Prüfrohrzellen mit einem 3/4 Zoll Durchmesser erfordern einen 07-144-20-Adapter und 07-144-24-Lichtschutz (separat erhältlich)
  • Kat. Nr. 07-144-38 Reagenzglaszelle mit 1 Zoll Durchmesser und erfordert einen 07-144-22-Adapter und 07-144-24-Lichtschutz (separat erhältlich)
  • In Boxen zu je 12 Stück verpackt
Spezifikation
Spezifikation
Reagenzgläser
25.4 mm
Thermo Scientific Spectronic™ 20 und 20D Spektralphotometer
Optisches Glas
150 mm