Learn More
Epredia™ Rundes, digitales Bad für Gewebeschnitte
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Das digitale Thermo Scientific™ Bad für runde Gewebeschnitte bietet Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Anwenderfreundlichkeit. Innovative digitale Steuervorrichtungen halten die Wassertemperatur, sodass Gewebeschnitte vor dem Anheben auf einen Mikroskopie-Objektträger effizient abgeflacht werden können. Dank der besonders tiefen Schale können Objektträger aus jedem Winkel vollständig eingetaucht werden können, ohne den Boden zu berühren.
Eigenschaften
- Tiefe Schale für einfachere Entnahme von Schnitte
- Breite Schüssel für längere Gewebebänder
- Große Fläche zum Abstützen der Hände beim Erstellen von Abschnitten
- Miniatur-Schutzschalter für einfache Bedienung; zum Zurücksetzen einfach drücken
- Antimikrobielle Lackierung (Silberion) zur Hemmung des Bakterienwachstums
Heizeffizienz
- Ultraschnelles Heizsystem
- Großzügiger Trocknungsbereich für Objektträger an der Rückseite des Geräts
- Ein fest sitzender Deckel reduziert die Kontamination und Verdunstung an der Luft und verbessert die Effizienz der Erwärmung.
- Automatische Abschaltung bei Übertemperatur für mehr Sicherheit
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 3,5 l |
| Zertifizierung/Konformität | Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) |
| Kommunikation | Digital |
| Spannung | 230 V |