Learn More
Epredia™ Rundes, digitales Bad für Gewebeschnitte
Artikelnummer. p-6899008 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15553646
Marke: Epredia™ A84600060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das digitale Epredia™ Bad für runde Gewebeschnitte bietet Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Anwenderfreundlichkeit.
Das digitale Thermo Scientific™ Bad für runde Gewebeschnitte bietet Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Anwenderfreundlichkeit. Innovative digitale Steuervorrichtungen halten die Wassertemperatur, sodass Gewebeschnitte vor dem Anheben auf einen Mikroskopie-Objektträger effizient abgeflacht werden können. Dank der besonders tiefen Schale können Objektträger aus jedem Winkel vollständig eingetaucht werden können, ohne den Boden zu berühren.
Eigenschaften
  • Tiefe Schale für einfachere Entnahme von Schnitte
  • Breite Schüssel für längere Gewebebänder
  • Große Fläche zum Abstützen der Hände beim Erstellen von Abschnitten
  • Miniatur-Schutzschalter für einfache Bedienung; zum Zurücksetzen einfach drücken
  • Antimikrobielle Lackierung (Silberion) zur Hemmung des Bakterienwachstums
Heizeffizienz
  • Ultraschnelles Heizsystem
  • Großzügiger Trocknungsbereich für Objektträger an der Rückseite des Geräts
  • Ein fest sitzender Deckel reduziert die Kontamination und Verdunstung an der Luft und verbessert die Effizienz der Erwärmung.
  • Automatische Abschaltung bei Übertemperatur für mehr Sicherheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 3,5 l
Zertifizierung/Konformität Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Kommunikation Digital
Spannung 230 V