Learn More
Buerkle™ Runder Behälter
Artikelnummer. 10732907 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40 l
50 l
75 l
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10732907 40 l 1 Stück
11843492 - 1 Stück
10356612 50 l 1 Stück
10412372 75 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Achtung! Achten Sie unbedingt auf die Liste der Chemikalienresistenz !
Artikelnummer. 10732907 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 34820040
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Achtung! Achten Sie unbedingt auf die Liste der Chemikalienresistenz !
Wanne für jeden Zweck, mit starker Kante und praktischen Tragegriffen für sicheren Transport Für jede Wanne kann ein Deckel geliefert werden.
  • Eimer aus HDPE
  • Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C
  • Geeignet für Lebensmittel
  • Hohe chemische Beständigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Wanne
Kapazität (metrisch) 40 l
Graduierungen None
Material HDPE
Farbe White
Durchmesser (metrisch) Boden 330 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 370 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Geeignet für Lebensmittel
Höhe (angloamerikanisch) 17.32 in.
Höhe (metrisch) 440 mm
Menge Je 1
Form Rund
Temperatur (metrisch) –30 °C bis +70 °C