Learn More
Buerkle™ Runder Eimer mit Deckel
Wanne für jeden Zweck, mit starker Kante und praktischen Tragegriffen für sicheren Transport Für jede Wanne kann ein Deckel geliefert werden.
77.85 € - 233.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Wanne |
---|---|
Material | HDPE |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Geeignet für Lebensmittel |
Menge | Je 1 |
Form | Rund |
Benachrichtigungen:
Achtung!Achten Sie auf die „Liste der chemischen Beständigkeit“!
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10732907
|
Buerkle™
3482-0040 |
40 l |
77.85 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11843492
|
Buerkle™
3482-0110 |
233.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||||
10356612
|
Buerkle™
3482-0050 |
50 l |
112.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10412372
|
Buerkle™
3482-0075 |
75 l |
136.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Eimer aus HDPE
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C
- Geeignet für Lebensmittel
- Hohe chemische Beständigkeit
Spezifikation
Wanne | |
Geeignet für Lebensmittel | |
Rund |
HDPE | |
Je 1 | |
–30 °C bis +70 °C |