Learn More
Fisher BioReagents™ Routinemäßige DNA-Leiter
Artikelnummer. 10284633
Change view
Click to view available options
Anzahl Bänder:
11
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anzahl Bänder unitSize
10284633 11 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10284633
Marke: Fisher BioReagents™ BP2581200
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Der gebrauchsfertige DNA-Größenstandard ist bis zu zwei Jahre lang bei Raumtemperatur beständig
  • Enthält ein Wahrzeichenduplett mit 1400 und 1550 bp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Produkttyp DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Feststellung der PCR-Größe
Anzahl Bänder 11
Menge 1000 μl