Learn More
RP105/CD180 Antibody (G28-8), DyLight 680, R&D Systems™
Artikelnummer. 18603287 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18603287 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18603287 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP262228FR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    405.17 €
    338.10 € / 0.1 Milliliter
    Sparen 67.07 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
RP105/CD180 Monoclonal antibody specifically detects RP105/CD180 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen RP105/CD180
Anwendungen Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Klon G28-8
Konjugat DyLight 680
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD180 antigenMGC126233, CD180 molecule, LY64MGC126234, Ly78, Lymphocyte antigen 64, lymphocyte antigen-64, radioprotective, 105kDa, Radioprotective 105 kDa protein, RP105lymphocyte antigen 64 (mouse) homolog, radioprotective, 105kD
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human tonsillar B cells
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology, Innate Immunity
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4064
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Produktlinie Novus