Learn More
RPE, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Mouse Polyclonal Antibody
Marke:  Abnova H00006120-B02P.50ug
Artikelnummer. 16174515
  • 349.00 € / 50 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MASGCKIGPSILNSDLANLGAECLRMLDSGADYLHLDVMDGHFVPNITFGHPVVESLRKQLGQDPFFDMHMMVSKPEQWVKPMAVAGANQYTFHLEATENPGALIKDIRENGMKVGLAIKPGTSVEYLAPWANQIDMALVMTVEPGFGGQKFMEDMMPKVHWLRTQFPSLDIEVDGGVGPDTVHKCAEAGANMIVSGSAIMRSEDPRSVINLLRNVCSEAAQKRSLDR
Spezifikation
Spezifikation
RPE
Polyclonal
In 1x PBS, pH 7.4
NM_199229.1
RPE
RPE (NP_954699.1, 1 a.a. ∼ 228 a.a) full-length human protein.
RUO
6120
Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Purified
Western Blot
Unconjugated
ribulose-5-phosphate-3-epimerase
MGC2636/RPE2-1