missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RPE Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16869713 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16869713 150 μL 150 Mikroliter
16879713 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16869713

Marke: Proteintech 121682AP150UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

The function of this protein remains unknown.

Spezifikation

Antigen RPE
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.27 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen RPE
Gen-Zugriffsnummer Q8VEE0, Q96AT9
Gen-Alias ribulose 5 phosphate 3 epimerase, Ribulose phosphate 3 epimerase, RPE, RPE2 1
Gensymbole RPE
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen RPE Fusion Protein Ag2810
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 501157, 6120, 66646
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.