Learn More
Invitrogen™ RPGR Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (0S8U8)
Beschreibung
Immunogen sequence: MREPEELMPD SGAVFTFGKS KFAENNPGKF WFKNDVPVHL SCGDEHSAVV TGNNKLYMFG SNNWGQLGLG SKSAISKPTC VKALKPEKVK LAACGRNHTL VSTEGGNVYA TGGNNEGQLG LGDTEERNTF HVISFFTSEH KIKQLSAGSN TSAALTEDGR LFMWGDNSEG QIGLKNVSNV CVPQQVTIGK PVSWISCGYY HSAFVTTDGE LYVFGEPENG KLGLPNQLLG NHRTPQLVSE IPEKVIQVAC GGEHTVVLTE.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | RPGR |
| Anwendungen | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Klon | 0S8U8 |
| Konzentration | 1.49 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | RPGR |
| Gen-Zugriffsnummer | Q9R0X5 |
| Gen-Alias | COD1; CORDX1; CRD; mRpgr; orf15; PCDX; retinitis pigmentosa 15; retinitis pigmentosa 3 GTPase regulator; retinitis pigmentosa GTPase regulator; RP15; RP3; Rp3h; Rpgr; X-linked retinitis pigmentosa GTPase regulator; XLRP3 |
| Mehr anzeigen |