Learn More
uvex RPL Hypervision PC-Ersatzlinse – Clear SV EXC
Artikelnummer. 31751172 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Lens Material:
Polycarbonat
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lens Material Packungsgröße
31751172 Polycarbonat 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31751172 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 9321255
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.41 €
    16.59 € / 1 Stück
    Sparen 1.82 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ersatzlinse für RPL Hypervision Sicherheitsbrillen, was eine nachhaltige Nutzung durch Verlängerung der Produktlebensdauer ermöglicht.
Handeln Sie nachhaltig und nutzen Sie unsere Ersatzlinsen, um die Lebensdauer Ihrer Schutzbrille zu verlängern. Zerkratzte Linse? Kein Problem, einfach das Objektiv ersetzen und weiterhin dieselben Schutzbrillen tragen.
  • Ersatzlinse, die für RPL Hypervision-Sicherheitsbrillen entwickelt wurde, sodass abgenutzte oder zerkratzte Gläser leicht ausgetauscht werden können, um die Lebensdauer der Brille als nachhaltige Lösung zu verlängern.
  • Klares SV EXC-Polycarbonat-Objektiv bietet ein vergrößertes Sichtfeld für optimale Sichtbarkeit von Gefahren und gleichzeitig die Kompatibilität mit dem Hypervision-System.
  • Zertifiziert gemäß EN ISO 16321-1 für persönlichen Augen- und Gesichtschutz für den industriellen Einsatz, einschließlich UV-Schutzfilterung.
  • Robuste Polycarbonatlinse mit bewährter uvex Supravision-Beschichtungstechnologie mit dauerhafter Beschlagsicherung und kratzfesten Eigenschaften.
  • UV400-Schutz bietet 100 % Schutz gegen gefährliche ultraviolette Strahlung bis zu 400 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenbeschichtung Kratzfest, Stoßfest, Beschlagfrei
Linsenfärbung Keine
Produkttyp Ersatzvisier
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polycarbonat
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar