Learn More
RPL10A Antibody (OTI4B2), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen RPL10A
Klon OTI4B2
Verdünnung Western Blot 1:500, Immunohistochemistry 1:2000
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306447
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44968-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306319
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44968-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
RPL10A Monoclonal antibody specifically detects RPL10A in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
RPL10A
Western Blot 1:500, Immunohistochemistry 1:2000
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
CSA-19, Csa-19,60S ribosomal protein L10a, NEDD6, NEDD-6, Neural precursor cell expressed developmentally down-regulated protein 6, ribosomal protein L10a
Full length human recombinant protein of human RPL10A (NP_009035) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
OTI4B2
Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
4736
IgG2a
>95%