Learn More
RPL7 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. p-7206234 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16823294 20 μL 20 Mikroliter
16813294 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16823294
Marke: Proteintech 145831AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
NIP7 contains 1PUA domain and belongs to the NIP7 family. It may play a role in 60S ribosomal subunit synthesis.
Spezifikation
Antigen RPL7
Anwendungen Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.45 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen RPL7
Gen-Zugriffsnummer P05426, P14148, P18124
Gen-Alias 60S ribosomal protein L7, humL7 1, ribosomal protein L7, RPL7
Gensymbole RPL7
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen RPL7 Fusion Protein Ag6104
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 19989, 297755, 6129
Zielspezies Mouse, Rat, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG