Learn More
Gibco™ RPMI 1640
Artikelnummer. 16239961
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 16239961
Marke: Gibco™ 670089
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Medien mit erhöhtem Vitamingehalt
Enthält höhere Vitamingehalte, das Reduktionsmittel Glutathion, Phenolrot, 2 g/l Glucose, 2 mM L-Glutamin und 2 g/l Natriumbicarbonat. RPMI 1640 enthält weder HEPES noch Natriumpyruvat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Protect from light, 2°C to 8°C
Produkttyp Basal Media
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellkultur
Menge 500 ml