Learn More
Rpn2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen Rpn2
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30230562
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-35667-20ul
20 μL
190.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30226687
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-35667-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Rpn2 Polyclonal antibody specifically detects Rpn2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
Rpn2
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Cell Cycle and Replication, Neuroscience, Ubiquitin Proteasome Pathway
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
5707
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 1, 26S proteasome regulatory subunit RPN2, 26S proteasome regulatory subunit S1, 26S proteasome subunit p112, MGC133040, MGC133041, P112, proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 1, Rpn2, S1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 794-953 of human Rpn2 (NP_002798.2).,, Sequence:, DLKMPKVQYKSNCKPSTFAYPAPLEVPKEKEKEKVSTAVLSITAKAKKKEKEKEKKEEEKMEVDEAEKKEEKEKKKEPEPNFQLLDNPARVMPAQLKVLTMPETCRYQPFKPLSIGGIIILKDTSEDIEELVEPVAAHGPKIEEEEQEPEPPEPFEYIDD
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.