Learn More
Brady™ RPR Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Artikelnummer. 11503145
Click to view available options
Breite (metrisch):
65 mm
85 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
BP-4000-Drucker, BP-4320-Drucker, BP-4320 Printer
THT 76 mm Kern-Drucker
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11503145
Marke: Brady™ 236789
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermal transfer ribbon with excellent smearing resistance and good solvent resistance.
When printed on the appropriate Brady™ label, this ribbon gives good solvent resistance.
  • Lower for alcohol
  • High print quality
  • Excellent smear resistance
Spezifikation
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) BP-4000-Drucker, BP-4320-Drucker, BP-4320 Printer
Material Harz
Länge (angloamerikanisch) 295 ft.
Breite (angloamerikanisch) 2.6 in.
Länge (metrisch) 90 m
Breite (metrisch) 65 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Durchmesser (metrisch) 12.7 mm
Format Farbband mit offenem Kern
Zertifizierung/Konformität 2011/65/EU und 2015/863
Alternate Part Number RPR-65